missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titan-Standard für ICP/MS, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 15236016 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Unit Size:
125 Milliliter
Product Code. Menge unitSize
15236016 125 ml 125 Milliliter
1 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15236016

Brand: SPEX Certiprep CLTI91BY

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products

This item is not returnable. Afficher la politique du retour.

Includes

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Ti1 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spécification

Chemischer Name oder Material Titanstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-32-6, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Summenformel Ti
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
IUPAC-Name Titan
Solvent or Matrix H2O w/tr. HF
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:33341
Güte Claritas PPT
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Mention de danger
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrofluoric acid

Produkt nur für den Laborgebrauch

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.