missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titan, technisch, Metall, zerkleinerter Schwamm, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10438230 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
100 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10438230

Marke: Fisher Chemical T/1840/48

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Grau
CAS 7440-32-6
Schmelzpunkt 1660°C
Siedepunkt 3287°C
Menge 100 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Form Pulverförmiger Feststoff
Summenformel Ti
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
IUPAC-Name Titan
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Formelmasse 47.88g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium, powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P370+P378-Bei Brand: Sand zum Löschen verwenden.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt