Learn More
Dünne Titanfolie, 0.0114 mm (0.00045 Zoll) Dicke, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369768 100 x 100 mm 1 Stück
11359768 200 x 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044242.GH
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium Thinfoil
Namenshinweis 0.0114mm (0.00045 in.) thick, Light Tight
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.514g/100x100mm
Form Dünne Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.6%
Güte Reinheitsgrad 4, für gewerbliche Zwecke