Learn More
Dünne Titanfolie, 0.0114 mm (0.00045 Zoll) Dicke, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Titanium Thinfoil |
| Namenshinweis | 0.0114mm (0.00045 in.) thick, Light Tight |
| Menge | 100 x 100 mm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈0.514g/100x100mm |
| Form | Dünne Folie |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.6% |
| Güte | Reinheitsgrad 4, für gewerbliche Zwecke |