Learn More
Titanium, Ti 10-2-3, R56410, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30323237
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Artikelnummer. 30323237
Marke: ARMI/MBH IARMTI102322X
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Titanium, Ti 10-2-3, R56410
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Silicon, Sulfur, Tin, Vanadium, Yttrium, Zirconium
Menge 1 Ea.
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Form Disc
Dicke (metrisch) 3 mm
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cobalt: 150 ppm, Niobium: 61 ppm, Tin: 45 ppm, Zirconium: 13 ppm, Sulfur: 11 ppm, Yttrium: 3 ppm, Carbon: 0%, Chromium: 0%, Copper: 0%, Hydrogen: 0%, Manganese: 0%, Molybdenum: 0%, Nickel: 0%, Nitrogen: 0%, Oxygen: 0%, Silicon: 0%, Iron: 2%, Aluminium: 3%, Vanadium: 10%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado