Learn More
Titanium, Ti 15-3-3-3, R58153, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Titanium, Ti 15-3-3-3, R58153, Ø38x3mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boron/Copper/Molybdenum/Carbon/Nickel/Silicon/Oxygen/Iron/Chromium/Tin/Aluminium/Vanadium/Cobalt/Palladium/Tantalum/Phosphorus/Zirconium/Manganese/Nitrogen/Hydrogen/Titanium/Yttrium |
| CAS | 7440-32-6 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0011 %/Copper 0.002 %/Molybdenum 0.004 %/Carbon 0.011 %/Nickel 0.011 %/Silicon 0.03 %/Oxygen 0.107 %/Iron 0.2 %/Chromium 3.09 %/Tin 3.09 %/Aluminium 3.15 %/Vanadium 15.3 %/Cobalt (0.001) %/Palladium (0.001) %/Tantalum (0.001) %/Phosphorus (0.002) %/Zirconium (0.002) %/Manganese (0.003) %/Nitrogen (0.005) %/Hydrogen (0.015) %/Titanium (74.9) %/Yttrium <0.001 % |