Learn More
Titanium, Ti 4-4-2, IMI 550, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Titanium, Ti 4-4-2, IMI 550, Ø38x3mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrogen/Hydrogen/Zirconium/Copper/Carbon/Chromium/Nickel/Vanadium/Iron/Oxygen/Silicon/Tin/Molybdenum/Aluminium/Yttrium/Niobium/Cobalt/Manganese/Palladium/Titanium |
| CAS | 7440-32-6 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nitrogen 0.0014 %/Hydrogen 0.0015 %/Zirconium 0.002 %/Copper 0.003 %/Carbon 0.005 %/Chromium 0.0055 %/Nickel 0.012 %/Vanadium 0.023 %/Iron 0.044 %/Oxygen 0.19 %/Silicon 0.47 %/Tin 2.07 %/Molybdenum 4.01 %/Aluminium 4.11 %/Yttrium (0.0003) %/Niobium (0.001) %/Cobalt (0.002) %/Manganese (0.002) %/Palladium (0.002) %/Titanium (88.7) % |