Learn More
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30327689
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Artikelnummer. Menge
30327689 1 Ea.
1 options
Artikelnummer. 30327689
Marke: ARMI/MBH IARMTI5224422X
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Palladium, Phosphorus, Ruthenium, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zirconium
Menge 1 Ea.
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Form Disc
Dicke (metrisch) 3 mm
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Iron: 240 ppm, Ruthenium: 29 ppm, Vanadium: 29 ppm, Cobalt: 18 ppm, Palladium: 18 ppm, Copper: 17 ppm, Niobium: 17 ppm, Tantalum: 17 ppm, Phosphorus: 15 ppm, Tungsten: 13 ppm, Sulfur: 9 ppm, Nickel: 7 ppm, Boron: 6 ppm, Yttrium: 2 ppm, Carbon: 0%, Hydrogen: 0%, Manganese: 0%, Nitrogen: 0%, Oxygen: 0%, Silicon: 0%, Tin: 2%, Zirconium: 2%, Chromium: 4%, Molybdenum: 4%, Aluminium: 5%