missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titanium, Unalloyed, Grade 1, R50250, ARMI∣MBH

Artikelnummer. 30322823
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30322823

Marke: ARMI/MBH IARM312BX

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Titanium, Unalloyed, Grade 1, R50250
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aluminium, Antimony, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hafnium, Hydrogen, Iron, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Palladium, Phosphorus, Ruthenium, Silicon, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zirconium
Menge 1 Ea.
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Form Disc
Dicke (metrisch) 3 mm
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hydrogen: 0.0004%, Zirconium: 0.0014%, Copper: 0.003%, Molybdenum: 0.003%, Tin: 0.004%, Silicon: 0.006%, Nitrogen: 0.007%, Vanadium: 0.009%, Carbon: 0.0092%, Chromium: 0.01%, Aluminium: 0.018%, Nickel: 0.019%, Iron: 0.072%, Oxygen: 0.128%, Boron: <0.001%, Ruthenium: <0.001%, Yttrium: <0.001%, Cobalt: <0.002%, Magnesium: <0.002%, Phosphorus: <0.002%, Palladium: <0.005%, Tantalum: <0.005%, Tungsten: <0.005%, Antimony: 0.0003%, Hafnium: 0.0004%, Manganese: 0.001%, Niobium: 0.001%, Titanium: 99.7%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt