Learn More
Titan-Draht, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355868
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Pc.
50 Pc.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11355868 50 Pc. 50 Stück
11385779 10 Pc. 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 11355868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010395.KD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 12.9 g/Stück
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray wire
Dichte 4.506g/cm3
Menge 50 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Form Titandraht10395, 0.81 mm (0.032 Zoll) Durchmesser x 90 cm (35 Zoll) lang, geglüht, 99.7 % (Metallbasis)