Learn More
Titin Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18613438 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18613438 25 μL 25 Mikroliter
18679506 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18613438
Marke: Novus Biologicals NBP26260025ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Titin Polyclonal antibody specifically detects Titin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Titin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias cardiomyopathy, dilated 1G (autosomal dominant), CMD1G, CMH9, CMPD4, Connectin, DKFZp451N061, EC 2.7.11.1, EOMFC, FLJ32040, FLJ34413, FLJ39564, FLJ43066, HMERF, LGMD2JFLJ26020, MPRM, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14, titin, TMDFLJ26409
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: HFLSILTIDTSDAEDYSCVLVEDENVKTTAKLIVEGAVVEFVKELQDIEVPESYSGELECIVSPENIEGKWYHNDVELKSNGKYTITSRRGRQNLTVKDVTKEDQGEYSFVIDGKKTTCKLKMK
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7273
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG