missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titin Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200058580 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18613438 25 μL 25 Mikroliter
18679506 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18613438

Marke: Novus Biologicals NBP26260025ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Titin Polyclonal antibody specifically detects Titin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Titin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias cardiomyopathy, dilated 1G (autosomal dominant), CMD1G, CMH9, CMPD4, Connectin, DKFZp451N061, EC 2.7.11.1, EOMFC, FLJ32040, FLJ34413, FLJ39564, FLJ43066, HMERF, LGMD2JFLJ26020, MPRM, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14, titin, TMDFLJ26409
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: HFLSILTIDTSDAEDYSCVLVEDENVKTTAKLIVEGAVVEFVKELQDIEVPESYSGELECIVSPENIEGKWYHNDVELKSNGKYTITSRRGRQNLTVKDVTKEDQGEYSFVIDGKKTTCKLKMK
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7273
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.