Learn More
Heidolph™ Titramax 101 Schüttler/Mischer
Artikelnummer. 10101031 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
10101031 3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10101031 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5441130000
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Titramax 101 Schüttler/Mischer ist ein kompaktes und platzsparendes Gerät mit einer Tragfähigkeit von 2 kg und Platz für vier Mikrotiterplatten.
  • Die 3-mm-Vibrationsbahn sorgt für schonendes Mischen und erzielt die besten Ergebnisse bei größeren Probenvolumina.
  • Einstellbare und stufenlos regelbare Drehzahl von 150 bis 1350 U/min
  • Der analoge Prozesstimer kann für den unbeaufsichtigten Betrieb von 1 bis 120 Minuten eingestellt werden.
  • Akustischer Alarm und Abschaltung am Ende des zeitgesteuerten Betriebs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3 mm
Tragkraft (metrisch) 2 kg
Drehzahlbereich 150 bis 1.350 U/min
Wirkleistung 31 W
Produkttyp Schüttelmixer
Tragkraft (angloamerikanisch) 4.4 lb.
Zertifizierung/Konformität Schutzklasse DIN EN60529, IP 30
Modell Titramax 101
Zeitschaltbereich 1 bis 120 min