Learn More
SI Analytics™ Titrationsspitze
Artikelnummer. 10287781 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.7 mm
0.8 mm
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10287781 0.7 mm 5 Stück
10663222 0.8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10287781 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285227263
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die SI Analytics™ Titrationsspitze ist für die Befestigung an einem Titrator vorgesehen, um die Präzision bei der Titrationsanwendung zu erhöhen.
  • Spitze für Titrator
  • Zur Verwendung mit der TITRONIC™ Serie und der TitroLine™ Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Durchmesser (metrisch) 0.7 mm
Typ Titrationsspitze
Zur Verwendung mit (Geräte) TITRONIC™ Basic, TitroLine™ Easy and TA 05 bis TA 50 plus