Learn More
SI Analytics™ Titrationsspitze
Artikelnummer. p-8012653 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.7 mm
0.8 mm
missing translation for 'unitSize'
5 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10287781
missing translation for 'mfr': SI Analytics™ 285227263
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Die SI Analytics™ Titrationsspitze ist für die Befestigung an einem Titrator vorgesehen, um die Präzision bei der Titrationsanwendung zu erhöhen.
  • Spitze für Titrator
  • Zur Verwendung mit der TITRONIC™ Serie und der TitroLine™ Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farbe Blau
Durchmesser (metrisch) 0.7 mm
Typ Titrationsspitze
Zur Verwendung mit (Geräte) TITRONIC™ Basic, TitroLine™ Easy and TA 05 bis TA 50 plus
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis