Learn More
SI Analytics™ TitroLine™7750
Artikelnummer. 15524923 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
TitroLine 7750 KF Kit
Titroline 7750
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15524923 TitroLine 7750 KF Kit 1 Stück
13496768 Titroline 7750 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15524923 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285220950
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 ist der Allrounder für die potentiometrische Titration und die volumetrische KF-Titration.
  • pH/mV-Eingang mit 24-Bit-Wandler, Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz, RFID-Empfänger für SI Analytics ID-Elektroden
  • Anschluss (μA) für Doppelplatinelektroden: Polarisationsspannung einstellbar von 40 bis 220 mV
  • Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und aus extremen Winkeln gut sichtbar ist. Mit neuen austauschbaren Modulen, die alle relevanten Reagenz- und Gerätedaten speichern können
  • Erweiterbar dank 2 x USB-Host-, 1 x USB-PC-, 1 x LAN- und 2 x RS232-Anschlüssen
  • Verbindbare sind z.B. USB Tastatur, USB Drucker, Barcode-Lesegerät USB USB-Sticks, Waagen, PC und weitere Geräte wie Kolbenbüretten und Probenwechsler
  • Speicherung der Ergebnisse über USB oder LAN-Verbindung, einschließlich Methodenübertragung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält KF-Zubehör: Basis Titrator, Austauschgerät WA 20, TM 235 KF Titrationsständer mit integriertem Rührer und Pumpe, Titrationsgefäß TZ 1770, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1100 und Starterkit
Material Polypropylen
Modell TitroLine 7750 KF Kit
Bereich (pH) -3 bis 18
Umgebungstemperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 40 °C