Learn More
SI Analytics™ TitroLine™7800
Artikelnummer. 15584923 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15584923 Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15584923 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285221030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10610.00 €
    9387.00 € / 1 Stück
    Sparen 1223.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SI Analytics™ TitroLine™ 7800 erweitert die universellen Funktionen von TitroLine™ 7750 um einen zusätzlichen IDS-Messeingang.
  • PH-/mV-Eingang mit 24 Bit-Messumformer-Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz RFID-Empfänger für SI Analytics ID-Elektroden
  • Ventil: PTFE, ETFE
  • Zylinder: Borosilikatglas 3.3 (DURAN™
  • Schläuche: FEP, blau
  • Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist
  • Mit neuen austauschbaren Modulen, die alle relevanten Reagenz- und Gerätedaten speichern können
  • Erweiterbar durch 2 x USB-Host, 1 x USB-PC, 1 LAN- und 2 x RS232-Ports Anschließbar sind z. B. USB-Tastatur, USB-Drucker, Barcodeleser, USB-Stick, Waagen, PC und weitere SI-Analysegeräte wie Kolbenbüretten und Probenwechsler
  • Speicherung der Ergebnisse über USB-Anschluss (PDF– und CSV-Format) inklusive Methodentransfer
  • Mit Standardmethoden für die potentiometrische und KF-Titration
  • Zweiter digitaler Messanschluss für intelligente digitale Sensoren (IDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (mV) 0,1/0,1 = ± 1 digital
Displaytyp 3,5-Zoll-1/4-VGA-TFT-Display mit 320 x 240 Pixeln
Enthält Zwei Messeingänge, Magnetrührer und TitriSoft 3.2
Material Polypropylen
Modell TitroLine™ 7800
Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C bis +125 °C
Umgebungstemperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H) 29,6 x 15,3 x 45 cm