Learn More
TUTTNAUER Tiva 10 Gläserspülmaschine mit manueller Tür
Artikelnummer. 30058119 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
380/400 V
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
30058119 380/400 V 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058119 Lieferant TUTTNAUER Lieferanten-Nr. TIVA101ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22086.75 €
    19355.00 € / 1 Einheiten
    Sparen 2731.75 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ausgestattet mit einer manuell zu öffnenden Doppeltür aus gehärtetem Glas für Laborgeräte aus Glas, die über 4 unabhängige Spülebenen verfügt.
  • Ausgestattet mit 4 unabhängigen Waschstufen zur effizienten Reinigung einer breiten Palette von Laborglaswaren.
  • Die oberen Ebenen sind abnehmbar, was die Unterbringung großer Laborgeräte erleichtert.
  • Ausgestattet mit einem leistungsstarken System, das filtert, elektrisch erhitzt und Luft durch die Waschkammer und in die Hohlinstrumente presst, um hervorragende Trocknungsergebnisse zu erzielen.
  • Verfügt über eine robuste, doppelt gehärtete Glastür mit manueller Bedienung für mehr Sicherheit und bessere Sicht während des Betriebs.
  • Beinhaltet eine breite Palette an Gestellen, Düsen und Zubehör, die zum Waschen und Trocknen verschiedener Arten von Laborglaswaren geeignet sind.
  • Die große 265-Liter-Kammer gewährleistet optimale Beladungskapazität und Reinigungseffizienz.
Spezifikation
Display LCD
Material Edelstahl
Produkttyp Reinigungsgerät für Glaswaren mit Trocknungssystem und Dampfverdichter
Modell Manuelle Tür
Spannung 380/400 V