Learn More
TUTTNAUER Tiva 15 Waschdesinfektionsgerät mit automatischer Schiebetür
Artikelnummer. 30058118 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
380/400 V
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
30058118 380/400 V 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30058118 Supplier TUTTNAUER Supplier No. TIVA151VL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39784.50 €
    34871.00 € / 1 Einheiten
    Sparen 4913.50 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine flexible Komplettlösung zum Waschen, Desinfizieren und Trocknen verschiedenster medizinischer Instrumente.
  • Ausgestattet mit automatischen Schiebetüren und optimal geeignet für Operations- und Sterilisationsabteilungen.
  • Kann mit bis zu 6 Waschebenen für insgesamt 18 DIN-Körbe beladen werden.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Waschwagen und Zubehör.
Specifications
Display LCD
Material Edelstahl
Produkttyp Reinigungsgerät für Glaswaren mit Trocknungssystem und Dampfverdichter
Modell Automatische Schiebetür
Spannung 380/400 V