Beschreibung
Klein, zuverlässig und individuell anpassbar. Die Reinigungs- und Desinfektionsanlage Tiva 8 bietet eine flexible Komplettlösung zum Waschen, Desinfizieren und Trocknen verschiedenster Laborgeräte für einen kompletten Dekontaminationszyklus. Die Waschmaschine TIVA 8 kann mit einer großen Auswahl an Waschwagen und Zubehör auf bis zu 4 Waschebenen beladen werden.
- Verschiedene Lastarten
- Verfügbare Wagen für DIN-Körbe, Behälter, minimalinvasive Ausrüstung, Anästhesiesets, Flaschen und Schuhe
- Waschkammer aus hochwertigem AISI 316L
- 165 Liter Kammer, ideal für Privatkliniken
- Manuelle Glastür
- Scharniertür, manuell zu bedienen
- Fortschrittliche Touch-Steuerung: Touchpanel mit Farbgrafikdisplay und insgesamt 40 Programmen: voreingestellte und programmierbare Abläufe
Erweiterte Funktionen
- Lufttrocknender Vorfilter und HEPA H14 Filter.
- 3 Heizelemente.
- Eingebauter Dampfkondensator.
- Integrierte Wasserenthärtungsanlage (optional).
- Dosierpumpen mit Durchflussmesser
- Für saure und alkalische Reinigungsmittel
- 2 zusätzliche Pumpen optional
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Tür aus Edelstahl, kein Trocknen erforderlich |
| Display | LCD |
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren |
| Volumen (angloamerikanisch) | 43,6 gal. |
| Volumen (metrisch) | 165 L |