Beschreibung
- TIVA8 Stainless Steel Stand provides an ergonomics height of 150 cm, when the machine is not installed undercounter.
- Suitable for use as a detergent storage compartment.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Standfuß |
| Modell | A136 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TIVA8-1ML, TIVA8-X-1ML, and TIVA8-XE-1ML |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 x 585 x 600 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5 ft. |
| Höhe (metrisch) | 150 cm |