missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tuttnauer TIVA8 Washing Rack Lower

Artikelnummer. p-200007391 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
110 Nozzles
16 Nozzles
18 Nozzles
195 Nozzles
25 Nozzles
41 Nozzles
56 Nozzles
72 Nozzles
9 Nozzles
Beakers, Jugs, Mugs, Buckets, Cans, Jars, Funnels, Powder Funnels, Imhoff Cones
Abmessungen (L x B x H):
525 x 497 x 148 mm
530 x 483 x 164 mm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Abmessungen (L x B x H) unitSize
17888249 Beakers, Jugs, Mugs, Buckets, Cans, Jars, Funnels, Powder Funnels, Imhoff Cones 530 x 483 x 164 mm 1 Einheit
17898249 9 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 Einheit
17878249 16 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 Einheit
17878259 18 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 Einheit
17888309 25 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 Einheit
17808309 41 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 Einheit
17868249 56 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 Einheit
17858309 72 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 Einheit
17848309 110 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 Einheit
17828309 195 Nozzles 525 x 497 x 148 mm 1 Einheit
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17888249

Marke: Tuttnauer 119905130

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

TIVA8 Washing Rack positioned at the lower level.

  • TIVA8 Washing rack positioned at the lower level.

Spezifikation

Material Stainless Steel
Produkttyp Gestell
Aufnahmevermögen Beakers, Jugs, Mugs, Buckets, Cans, Jars, Funnels, Powder Funnels, Imhoff Cones
Gestelltyp Lower Washing Rack
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiva Washer
Enthält Spray Arm
Abmessungen (L x B x H) 530 x 483 x 164 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.