missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tizanidinhydrochlorid, LoGiCal

Artikelnummer. 30460321
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460321 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30460321 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0887.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tizanidine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H8 Cl N5 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex
InChI-Formel InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
IUPAC-Name 5-Chlor-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 290.17
Menge 10 mg
Formelmasse 288,9956 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.