Learn More
Tizanidin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30453582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453582 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453582 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT44950010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Summenformel C9 H8 Cl N5 S . Cl H
Menge 10 mg
Synonym 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex
InChI-Formel InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
SMILES Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
IUPAC-Name 5-Chloro-N-(4,5-Dihydro-1H-Imidazol-2-yl)-2,1,3-Benzothiadiazol-4-Amin; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 290.17
Formelmasse 288.9956