missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TL1A/TNFSF15 Antibody (2116A) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB74422Z
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TL1A/TNFSF15 Monoclonal antibody specifically detects TL1A/TNFSF15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF
Spezifikation
| TL1A/TNFSF15 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF | |
| 2116A | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-ready | |
| MGC129934, MGC129935, TL1A, TL1Vascular endothelial cell growth inhibitor, TNF superfamily ligand TL1A, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 15, tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, vascular endothelial growth inhibitor-192A, VEGI192A, VEGITNF ligand-related molecule 1 | |
| E. coli-derived recombinant human TL1A/TNFSF15, Leu72-Leu251, Accession # O95150 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication | |
| 9966 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur