missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TL1A/TNFSF15 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18233790 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18233790 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18233790

Marke: Novus Biologicals NBP131159

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TL1A/TNFSF15 Polyclonal specifically detects TL1A/TNFSF15 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TL1A/TNFSF15
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Alias MGC129934, MGC129935, TL1A, TL1Vascular endothelial cell growth inhibitor, TNF superfamily ligand TL1A, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 15, tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, vascular endothelial growth inhibitor-192A, VEGI192A, VEGITNF ligand-related molecule 1
Gensymbole TNFSF15
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human TL1A. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 28 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9966
Testspezifität Tested in human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%). Not yet tested in any other species.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.