missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TL1A/TNFSF15 Antibody (VEGI/2052R), DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18563174 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18563174 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18563174

Marke: Novus Biologicals NBP308802UV

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TL1A/TNFSF15 Monoclonal antibody specifically detects TL1A/TNFSF15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TL1A/TNFSF15
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon VEGI/2052R
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias MGC129934, MGC129935, TL1A, TL1Vascular endothelial cell growth inhibitor, TNF superfamily ligand TL1A, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 15, tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, vascular endothelial growth inhibitor-192A, VEGI192A, VEGITNF ligand-related molecule 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human TL1A/TNFSF15 protein (Uniprot: O95150)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9966
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.