Learn More
Hach Lange™ TL2310 LED-Trübungsmessgerät, ISO, 0 – 1000 NTU
Artikelnummer. 16641256
Ansicht ändern
Click to view available options
Displaytyp:
Farb-Touchscreen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp Packungsgröße
16641256 Farb-Touchscreen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16641256 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. LPV444.99.00120
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zuverlässige Messung für Anwendungen mit hoher Trübung; vereinfacht.
Zuverlässige Messung für Anwendungen mit hoher Trübung; vereinfacht. Die neuen Laborturbidimeter der Serie TL23 vereinen bewährte Technologie und verbesserte Funktionen, um die Tests in den anspruchsvollsten Abwasser- und Industrieanwendungen zu vereinfachen. Verbessertes und intuitives Design Ein intelligentes Gerät für zuverlässigere Messungen Anwenderfreundlich. Einfach richtig messen
Verbessertes und intuitives Design
Das große Farb-Touchscreen-Display der TL23-Serie’ und die intuitive Benutzeroberfläche beschleunigen die Einrichtung, Kalibrierung und Messung. Eine einfache Benutzeroberfläche und geführte Verfahren geben Ihnen Vertrauen in Ihre Ergebnisse.
Ein intelligentes Gerät für zuverlässigere Messungen
Die TL23-Serie gewährleistet stabile Messwerte und genaue Analysen, indem Trübungsmesswerte erfasst werden, sobald das Gerät die Probenstabilität erkennt. Dieser Qualitätsschritt beseitigt Subjektivität und die Notwendigkeit wiederholter Messungen.
Einfache Handhabung. Ganz einfach richtig messen
Die TL23-Serie bietet alles, was Sie brauchen, auf Knopfdruck. Mit einem USB-Anschluss für einfachen Datenexport, Probenidentifizierung zur Rückverfolgbarkeit und Selbstdiagnose zur Qualitätssicherung macht es Hach™ leicht, richtig zu liegen.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
TL2310 Trübungsmessgerät, Silikonöl, ölendes Tuch, 1-Zoll-Probenzellen (30 ml) mit Kappen (6 x), Gelex Sekundär-Trübungsstandardisierungskit, Stablcal Kalibrierkit, Netzteil, Netzkabel, Staubabdeckung
Technische Daten
Genauigkeit: ±2 % des Messwerts plus 0,01 FNU/NTU von 0 bis 1000 FNU/NTU
Luftspülung: Trockene Stickstoff- oder Instrumentenluft (ANSI MC 11.1, 1975)
0,05 l/s bei 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) max
. Schlauchverbindung für 1/8-Zoll-Schläuche
Zertifizierungen: CE, KC, RCM
Kommunikation:
USB-Konformität: ISO
-Datenprotokollierung: 2000 Protokolle insgesamt, einschließlich Leseprotokoll, Prüfprotokoll und Kalibrierprotokoll
Abmessungen (H x B x T): 153 mm x 395 mm x 305 mm
Display: 17,8 mm Farb-Touchscreen
-Schnittstelle: 2 USB-A-Anschlüsse für USB-Flash-Laufwerk, externen Drucker, Tastatur und Barcode-Scanner
Lichtquelle: Leuchtdiode (LED) bei 860 ± 30 nm
Messmethode: Nephelometrisches
Modell: TL2310 ISO
Betriebstemperaturbereich: 0 bis 40 °C
Leistungsanforderungen (A): 3,4 A
Stromversorgung (Hz):
50/60 Hz Stromversorgung (Spannung):
100 bis 240 V AC Bereich: 0 bis 1.000 NTU
NTU/FNU: 0 bis 1000
Messmodi: Einzelne, kontinuierliche, schnell ablaufende Trübung, Signalmittelung ein oder aus
Region: Globale
Vorschriften: Entspricht ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 und NFT 9033
Wiederholbarkeit: ±1 % des Messwerts oder 0,01 FNU/NTU, je nachdem, welcher Wert größer ist (unter Referenzbedingungen)
Ansprechzeit: Signalmittelung aus: 6,8 Sekunden / Signalmittelung ein: 14 Sekunden (wenn 10 Messungen zur Berechnung des Durchschnitts verwendet werden)
Kompatibilität mit Probenzellen: Rundzellen 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) Borosilikatglas mit gummibeschichteten Schraubverschlüssen
Hinweis: Bei Verwendung eines Zelladapters können kleinere Probenzellen (unter 25 mm) verwendet werden.
Probenanforderungen: 25 mm Probenzelle: 20 ml Minimum
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Stabilisierungszeit: Sofort
Lagerbedingungen: -20 bis 60 °C
Einheiten: FNU und NTU
Gewicht: 3,0 kg
Was ist im Lieferumfang enthalten?: TL2310 Trübungsmessgerät, Silikonöl, ölendes Tuch, 1-Zoll-Probenzellen (30 ml) mit Kappen (6 x), Gelex Sekundär-Trübungsstandardisierungskit, Stablcal Kalibrierkit, Netzteil, Netzkabel, Staubabdeckung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Trübungsmessgerät
Lichtquelle LED
Displaytyp Farb-Touchscreen
Reaktionszeit Signalmittelung aus: 6,8 Sekunden / Signalmittelung ein: 14 s
Automatische Bereichswahl Ja
Methoden mit ISO-Zulassung ISO 7027
Gewährleistung 1 Jahr