Learn More
MilliporeSigma™ TLC and HPTLC GLP Plates, Glass Backed
Artikelnummer. 15844600
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
Typ:
HPTLC GLP Silica Gel 60 F254
Partikelgröße:
5 to 6 μm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Typ Partikelgröße Packungsgröße
15844600 10 x 10 cm HPTLC GLP Silica Gel 60 F254 5 to 6 μm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15844600 Lieferant MilliporeSigma™ Lieferanten-Nr. 1055640001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For thin layer chromatography applications.
These plates feature individual laser coding for GLP applications. Designed for GLP applications, the tops of each of these plates bear an item, batch, and individual plate number. As a result, lab professionals can easily record and archive every plate they use. Based on our proven silica found in TLC and HPTLC plates, these GLP plates deliver equally unsurpassed separation performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Trägermaterial Glass
Material Silica 60
Partikelgröße 5 to 6 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25 Plates
Typ HPTLC GLP Silica Gel 60 F254
Fluoreszierender Indikator F254
Zur Verwendung mit (Anwendung) GLP Applications
Sorbens Silica Gel 60 F254
Dicke (metrisch) 150 to 200 μm
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (metrisch) 10 cm