Learn More
Macherey-Nagel™ TLC Mikro-Set A, Anfänger __UN 3316 Chemie-Testsatz 9 II 0,
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
TLC Einführungspaket für Anfänger, naturwissenschaftliche Bildung und Methodenentwicklung
TLC Micro-Set A für Anfänger.
Dieses Micro-Set A enthält alle Chemikalien und Zubehörteile für die folgenden Experimente:
- Trennung einer Mischung aus fettlöslichen/lipophilen Farbstoffen (Testfarbstoffmischung 1) Buttergelb, Indophenol, Sudanblau II, Sudanrot G
- Trennung einer Mischung aus Anthrachinonfarbstoffen (Testfarbstoffmischung 2) Blau 1, Blau 3, Grün, Grün-Blau, Rot, Violett 1, Violett 2
- Trennung einer Mischung aus Lebensmittelfarbstoffen (Testfarbstoffmischung 3) Brillantschwarz BN (E151), Fast Red E, Erythrosin (E127), Gelb-Orange S (Sonnenuntergang gelb FCKW, E 110), Naphtholrot S, Ponceau 4 R (E124), Tartrazin (E102)
- Trennung von Farbstoffen von Filzstiften.
Dieses Produkt enthält Schadstoffe, die als gefährlich gekennzeichnet werden müssen.Weitere Informationen finden Sie im SDS.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wissenschaftliche Ausbildung |
Sicherheit und Handhabung
- TLC Micro Set A
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonia solution, 2-propanol, ethanol, toluene, cyclohexane