Learn More
Macherey-Nagel™ TLC-Polyester-Platten
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Alle TLC Mikro-Sets
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Materials kit for scientific education. Macherey Nagel™ Polygram™ TLC Polyester Sheets provide basic equipment for the individual study of further thin layer chromatographic experiments and are components of the TLC micro-set M.
- Dieses Kit ist Voraussetzung für die Durchführung von Trennungen mithilfe der Kits F1, F2 und F3. Darüber hinaus dient es als Grundausstattung zur selbständigen Erarbeitung weiterer Dünnschichtchromatografieversuche.
Spezifikation
Spezifikation
| Verfahren | TLC-Mikro-Sets |
| Menge | 200/Packung |
| Typ | TLC-Polyester-Platten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle TLC Mikro-Sets |