missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TLR10 Antibody (3C10C5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Marke: Novus Biologicals NBP1-70343SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TLR10 Monoclonal specifically detects TLR10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Cell Surface).
Spezifikation
| TLR10 | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/ml | |
| Flow Cytometry 1:10-1:1000, Flow (Cell Surface) | |
| Q9BXR5 | |
| TLR10 | |
| A partial recombinant protein containing amino acids 20-474 (extracellular domain) of human TLR10. | |
| 0.025 mg | |
| Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Toll Like Receptors | |
| 81793 | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| 3C10C5 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CD290, CD290 antigen, MGC104967, MGC126398, MGC126399, toll-like receptor 10 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur