missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TLR10 Antibody (3C10C5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
213.00 € - 453.00 €
Spezifikation
| Antigen | TLR10 |
|---|---|
| Klon | 3C10C5 |
| Konzentration | 1.0 mg/ml |
| Verdünnung | Flow Cytometry 1:10-1:1000, Flow (Cell Surface) |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18258453
|
Novus Biologicals
NBP1-70343SS |
0.025 mg |
213.00 €
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18797833
|
Novus Biologicals
NBP1-70343 |
453.00 €
0.10 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
TLR10 Monoclonal specifically detects TLR10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Cell Surface).Spezifikation
| TLR10 | |
| 1.0 mg/ml | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Toll Like Receptors | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CD290, CD290 antigen, MGC104967, MGC126398, MGC126399, toll-like receptor 10 | |
| TLR10 | |
| IgG1 κ | |
| Protein G purified |
| 3C10C5 | |
| Flow Cytometry 1:10-1:1000, Flow (Cell Surface) | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q9BXR5 | |
| 81793 | |
| A partial recombinant protein containing amino acids 20-474 (extracellular domain) of human TLR10. | |
| Primary | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts