missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TLR2 Antibody (CL10552) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21176MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TLR2 Monoclonal antibody specifically detects TLR2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| TLR2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| CD282 antigen, TIL4CD282, toll/interleukin 1 receptor-like 4, Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4, toll-like receptor 2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O60603, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 7097 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL10552 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur