Learn More
TLR3 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-5098360 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18716243 0.025 mg 25 Mikrogramm
18139831 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18716243
Marke: Novus Biologicals NBP224564SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TLR3 Polyclonal specifically detects TLR3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen TLR3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-3 ug/ml
Zusammensetzung 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3
Gensymbole TLR3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 750-800 of human TLR3 was used as the immunogen.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7098
Testspezifität The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, rhesus monkey, chimpanzee, orangutan, macaque and zebrafish, 94% homologous in cow, 90% homologous in opossum and 88% homologous in chicken, horse, platypus, rat, mouse and dog.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati