missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TLR7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5111492

Artikelnummer. 17109413

  • 630.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: MLNFTKNLKV LQKLMMNDND ISSSTSRTME SESLRTLEFR GNHLDVLWRE GDNRYLQLFK NLLKLEELDI SKNSLSFLPS GVFDGMPPNL KNL Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 80%, Mouse - 78%.

TLR7 is a 10 amino acid long highly conserved membrane protein belonging to the Toll-like receptor (TLR) family with 27 LRR (leucine-rich) repeats and a TIR domain. TLR7 plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLR7 is activated by infections with single-stranded RNA viruses, including influenza virus and vesicular stomatitis virus (VSV). TLR7 is predominantly expressed in lung, placenta, and spleen, and lies in close proximity to another family member, TLR8. TLR7 also acts via MyD88 and TRAF6, leading to NF-kappaB activation, cytokine secretion and the inflammatory response. TLR7 recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TLR7
Polyclonal
Unconjugated
TLR7
RGD1563357; RP23-139P21.3; Tlr7; TLR7-like; toll like receptor 7; toll-like receptor 7; toll-like receptor 7-like; UNQ248/PRO285
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51284
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.10 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NYK1
TLR7
Recombinant Protein corresonding to Human TLR7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101590).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt