missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR8 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18478284 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18478284 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18478284 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177203AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TLR8 Polyclonal antibody specifically detects TLR8 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TLR8
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD288, CD288 antigen, MGC119599, MGC119600, toll-like receptor 8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the middle of human TLR8. The immunogen is located within amino acids 790 - 840 of TLR8. Amino Acid Squence: CASPGDQRGKSIVSLE
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Inflammation, Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51311
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.