Learn More
Brady™ TLS2200™ Zubehör für tragbare Drucker
Artikelnummer. 13085823
Click to view available options
Enthält:
5 Reinigungskarten
Battery Charger
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13085823
Marke: Brady™ 218558
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
TLS 2200™ Zubehör für tragbare Drucker ist für den Einsatz mit dem Brady TLS 2200 tragbaren Drucker (Herst.-Nr. 19150079, separat erhältlich) vorgesehen.
  • Drucker-Reinigungssets bieten eine einfache Lösung, um Ihren Drucker in einem Top-Zustand zu halten; zur Reinigung der TLS2200™ und BMP™61 Etikettendrucker, inklusive Reinigungskarten und -tupfer für den Drucker
  • Druckerbatterie – kann während des Aufladen des Akkus betrieben werden
  • Netzteil – zur Verwendung mit BMP™71, TLS2200™ und HandiMark™ Etikettendruckern, Netzteilformat für Nordamerika
Zertifizierungen
Mit FCC Klasse A-Zulassung.
Spezifikation
Produkttyp Batterieladegerät
Farbe Schwarz
Displaytyp None
Zur Verwendung mit (Geräte) TLS 2200™ Tragbarer Thermotransferdrucker
Material Plastic
Breite (angloamerikanisch) 2.25 in.
Enthält Battery Charger
Anschlusstypen Stecker
Zertifizierung/Konformität RoHS, UL, CUL
Menge Je 1
Stromstärke 183 mA
Spannung 120 V, 9 VDC (Eingangsspannung)