Learn More
Brady™ TLS2200™ Zubehör für tragbare Drucker
Artikelnummer. p-4908405
Change view
Click to view available options
Enthält:
5 Reinigungskarten
Battery Charger
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10009891 5 Reinigungskarten 1 Stück
13085823 Battery Charger 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10009891
Marke: Brady™ 018556
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TLS 2200™ Zubehör für tragbare Drucker ist für den Einsatz mit dem Brady TLS 2200 tragbaren Drucker (Herst.-Nr. 19150079, separat erhältlich) vorgesehen.
  • Drucker-Reinigungssets bieten eine einfache Lösung, um Ihren Drucker in einem Top-Zustand zu halten; zur Reinigung der TLS2200™ und BMP™61 Etikettendrucker, inklusive Reinigungskarten und -tupfer für den Drucker
  • Druckerbatterie – kann während des Aufladen des Akkus betrieben werden
  • Netzteil – zur Verwendung mit BMP™71, TLS2200™ und HandiMark™ Etikettendruckern, Netzteilformat für Nordamerika
Zertifizierungen
Mit FCC Klasse A-Zulassung.
Spezifikation
Produkttyp Reinigungsset
Farbe Blau
Displaytyp None
Zur Verwendung mit (Geräte) TLS 2200™ Tragbarer Thermotransferdrucker
Material Plastic
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (angloamerikanisch) 3,95 in.
Länge (metrisch) 27,94 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,6 in.
Höhe (metrisch) 1,52 cm
Sterilität Unsteril
Beschreibung Drucker-Reinigungsset
Enthält 5 Reinigungskarten
Gewicht (angloamerikanisch) 2.96 oz.
Gewicht (metrisch) 0,83 kg
Zertifizierung/Konformität RoHS
Menge 1 Stk.