missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLX2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18602502 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602502 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602502 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298149B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TLX2 Polyclonal antibody specifically detects TLX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TLX2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias homeo box 11-like 1, Homeobox protein Hox-11L1, HOX11L1Tlx2, NCXEnx, Neural crest homeobox protein, T-cell leukemia homeobox 2, T-cell leukemia homeobox protein 2, T-cell leukemia, homeobox 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TLX2 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3196
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.