Learn More
R&D Systems™ TM 5275 sodium salt
Artikelnummer. 18719927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18719927 50 mg 50 Milligramm
18708219 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18719927 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 5769/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.14 €
    826.35 € / 50 Milligramm
    Sparen 85.79 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor; orally bioavailable
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt
CAS 1103926-82-4
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Ziel Additional Synthetic Protease Inhibitors
Summenformel C28H27ClN3NaO5
Formelmasse 543.97
Reinheit >98%