Beschreibung
- Species Reactivity: Species independent
- Storage: Store in the dark
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA Substrate |
| Menge | 120 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Inhalt und Lagerung | Store in the dark |