Learn More
TMC5 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18663380 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18663380 0.02 mL 0.02 Milliliter
18657031 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18663380
Marke: Novus Biologicals NBP2938860.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TMC5 Polyclonal antibody specifically detects TMC5 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TMC5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias FLJ13593, transmembrane channel-like 5, transmembrane channel-like protein 5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 676-760 of human TMC5 (NP_079056.2). YWQITEGRKIMIRLLHEQIINEGKDKMFLIEKLIKLQDMEKKANPSSLVLERREVEQQGFLHLGEHDGSLDLRSRRSVQEGNPRA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79838
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG