Learn More
TMEM100 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25581-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16864135
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The TMEM100 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human TMEM100. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TMEM100 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
TMEM100
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
55273
IgG
Immunohistochemistry, ELISA
467 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse