Learn More
TMEM108 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18612624 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18612624 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18612624 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321447PE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TMEM108 Polyclonal specifically detects TMEM108 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TMEM108
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias cancer/testis antigen 124, CT124, KIAA1690, MGC3040, transmembrane protein 108
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TMEM108 fragment
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 66000
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus