Beschreibung
The function of TM165 remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TMEM165 |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.35 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | TMEM165 |
| Gen-Zugriffsnummer | P52875, Q4V899, Q9HC07 |
| Gen-Alias | TMEM165, TMPT27, TPARL, transmembrane protein 165, Transmembrane protein PT27, Transmembrane protein TPARL |
| Gensymbole | Tmem165 |
| Mehr anzeigen |