Learn More
TMEM165 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7210097 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16810035 20 μL 20 Mikroliter
16800035 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16810035
Marke: Proteintech 204851AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of TM165 remains unknown.
Spezifikation
Antigen TMEM165
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.35 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen TMEM165
Gen-Zugriffsnummer P52875, Q4V899, Q9HC07
Gen-Alias TMEM165, TMPT27, TPARL, transmembrane protein 165, Transmembrane protein PT27, Transmembrane protein TPARL
Gensymbole Tmem165
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TMEM165 Fusion Protein Ag14362
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 21982, 364137, 55858
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG