Learn More
Invitrogen™ TMF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1965)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30275798
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275798 100 μL 100 Mikroliter
30274877 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275798
Marke: Invitrogen™ MA557766
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
TMF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Adapter protein that may provide indirect link between the endocytic membrane traffic and the actin assembly machinery. May regulate the formation of clathrin-coated vesicles. Isoform 1 could be involved in brain-specific synaptic vesicle recycling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TMF1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1965
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen TMF1
Gen-Zugriffsnummer P82094
Gen-Alias 7030402D04Rik; Androgen receptor coactivator 160 kDa protein; androgen receptor-associated protein of 160 kDa; ARA160; Gm153; TATA element modulatory factor; TATA element modulatory factor 1; TMF; TMF1; Tmf1
Gensymbole TMF1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TMF (aa 1000-1093).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7110
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG