Learn More
TMP269, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487508 10 mg -
16481276 200 mg -
16479987 5 mg 5 Milligramm
16457466 100 mg -
16423606 25 mg 25 Milligramm
16413537 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16487508 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18360
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TMP269 is a novel and selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with IC50s of 157 nM, 97 nM, 43 nM and 23 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
TMP269 is a novel and selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with IC50s of 157 nM, 97 nM, 43 nM and 23 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TMP269
Physikalische Form Solid
CAS 1314890-29-3
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H21F3N4O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 41 mg/mL (79.69 mM)
SMILES O=C(NCC1(C2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2)CCOCC1)C4=CC=CC(C5=NOC(C(F)(F)F)=N5)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 514.52
Formelmasse 514.52
Reinheit (%) 98.23%
Güte Research