missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMPRSS2 Antibody (CL12512) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18573JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TMPRSS2 Monoclonal antibody specifically detects TMPRSS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| TMPRSS2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| EC 3.4.21, FLJ41954, NP_001128571.1, NP_001369649.1, NP_005647.3, PP9284, PRSS10, Serine protease 10, TMPRSS2, transmembrane protease serine 2, transmembrane protease, serine 2 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O15393, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Neuroscience, Prostate Cancer, Virology Bacteria and Parasites | |
| 7113 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12512 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur